Pénicilline : Streptomycine solution 0,06/0,1 g/L
N° de catalogue L0018-100
Fournisseur: Biowest
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Spécifications
À propos de cet article
:
Température de stockage:Congélateur
Numéro CAS:1406-05-9 (Penicillin) - 57-92-1 (Streptomycin)
:113-98-4