Étalon de référence Organique, Bromoforme 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # PROONE5607
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,5 mL
- N ° CAS.:75-25-2
- Désignation:Bromoforme 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:CHBr₃
- Désignation:Bromoform