ContactUsLinkComponent
Capping B 1-Methylimidazol : Tetrahydrofuran (18:82) (w/w) , Novabiochem®
Inflammable
Corrosif
Santé
Irritant
Capping B 1-Methylimidazol : Tetrahydrofuran (18:82) (w/w) , Novabiochem®
N° de catalogue 8.57012.4000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Inflammable
Corrosif
Santé
Irritant
Capping B 1-Methylimidazol : Tetrahydrofuran (18:82) (w/w) , Novabiochem®
N° de catalogue 8.57012.4000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    4 L
  • Seq:
    5162
Spécifications
À propos de cet article
 :
ADR:3 (8),II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
UN:2924
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS07