Capping A (Tetrahydrofurane:2,6-Lutidine:Acetic anhydride) (8:1:1) v/v/v pour la synthèse d'ADN/ARN
: Merck
Capping A (Tetrahydrofurane:2,6-Lutidine:Acetic anhydride) (8:1:1) v/v/v pour la synthèse d'ADN/ARN
: Merck
:
:3 (8),
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:4 °C
:2924
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
: VWR Chemicals
Push Safety Litter Box
: BOCHEM
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection