Magnésium chlorure hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7791-18-6
:
Formule:MgCl₂·6H₂O
Numéro MDL:MFCD00149781
:203.3 g/mol
Index Merck:13,05684
Point d'ébullition:1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion:117 °C
Densité:1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:232-094-6
Frequently Bought Together