Guanidinium chlorure
N° de catalogue PIER24110
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
À propos de cet article
:
:95.53 g/mol
Index Merck:13,04578
Point de fusion:185 °C
Densité:1.354 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-002-3
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:50-01-1
Formule:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Numéro MDL:MFCD00013026