Fuchsine basique dans de l'eau, qualité ACS du réactif ≥85% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
215597-25G
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
- Appearance (Colour):Green
- Appearance (Form):Powder or Crystals
- Infrared spectrum:Conforms to Structure
- Wavelength
c = 0.003 g/L in 50% Ethanol:543 - 549 nm - Extinction Coefficient:≥80000
- Wavelength:286 - 292 nm
- Carbon:59.9 - 81.0%
- Nitrogen:11.0 - 14.9%
- Purity (HPLC):≥85.0%
:
:337.85 g/mol
:12,05686
:235 °C
:1,22 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:211-189-6
:GHS08
:Température ambiante
:632-99-5
:58969-01-0
:C₂₀H₂₀ClN₃
:MFCD00012569