ContactUsLinkComponent
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥95%, en poudre, Sigma-Aldrich®
  T3134-5G
 :  
undefined
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥95%, en poudre, Sigma-Aldrich®
  T3134-5G
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
  • Appearance (Colour):
    Off-White to Grey to Brown
  • Appearance (Form):
    Powder
  • Infrared Spectrum:
    Conforms to Structure
  • Purity (HPLC):
    ≥ 95 %
  • Titration with HClO4:
    ≥ 99 %
  • Solubility (Colour):
    Colorless to Light Purple to Dark Brown
  • Solubility (Turbidity)
    5 g/100 mL, H2O:
    Clear to Very Slightly Hazy
  • Recommended Retest Period:
    2 Years
 :
 :237.17 g/mol
 :12,09367
 :222,..224 °C (lit.)                      
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
 :211-274-8
 :GHS07
 :Room Temperature
 :637-01-4
 :C₁₀H₁₈Cl₂N₂
 :MFCD00012482