TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), Supelco®
Catalog # 93313-1L
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:157.6 g/mol
Merck Index:12,09902
Melting Pt:150…152 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:214-684-5
CAS Number:1185-53-1
Formula:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL Number:MFCD00012590