TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
SERA39787.01
: Serva
:
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:500 g
- Seq:3645
:
:157.6 g/mol
:12,09902
:150…152 °C
:Température ambiante
:214-684-5
:1185-53-1
:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
:MFCD00012590