TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Fournisseur: Serva
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1185-53-1
:
Formule:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Numéro MDL:MFCD00012590
:157.6 g/mol
Index Merck:12,09902
Point de fusion:150…152 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:214-684-5
Frequently Bought Together