Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue 4657.
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1
- Seq:0001
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.998-1.002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324