Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.5 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4654.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Cdt:210 mL
- Seq:2545
Specifications
Specification Test Results
- Titer (mol/l):0.4990-0.5010
Specification Test Results
About this item
:
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324