Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
4655.
: Avantor
:
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Normality (by titrimetry):Passes Test
:
:1 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-595-7
:8,II
:36.46 g/mol
:1789
:GHS05
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324