Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROCKMB-019
Fournisseur:   Rockland Immunochemicals
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue ROCKMB-019
Numéro CAS:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
141,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Spécifications