Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Glass bottle, 25 mL
Fournisseur: PanReac AppliChem
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
N° de catalogue A1152.0025
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS: 1239-45-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- Numéro CAS:1239-45-8
- Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
- Numéro MDL:MFCD00011724
- Poids moléculaire:394.31 g/mol
- EINECS:214-984-6
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:25 mL