ContactUsLinkComponent
Fer (III) chlorure 27,5% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Corrosif
Irritant
Fer (III) chlorure 27,5% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
N° de catalogue 24207.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Irritant
Fer (III) chlorure 27,5% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
N° de catalogue 24207.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    27.5 - 29.0 %
  • Acidity:
    Max. 0.08 meq/g
  • Density (20/4):
    1.260 - 1.280
  • Free chlorine:
    Max. 10 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 30 ppm
  • Not precipitated by NH4OH (as SO4):
    Max. 0.05 %
  • NH4 (Ammonium):
    Max. 20 ppm
  • NO3 (Nitrate):
    Max. 20 ppm
  • PO4 (Phosphate):
    Max. 20 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 50 ppm
  • As (Arsenic):
    Max. 5 ppm
  • Fe (II) (Iron):
    Max. 30 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 20 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :162.21 g/mol
EINECS:231-729-4
UN:2582
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
Numéro CAS:7705-08-0
Formule:FeCl₃
Numéro MDL:MFCD00011005