Fer (III) chlorure (10% Fe) en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
N° de catalogue 1.05512.0250
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:250 mL
- Seq:2590
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.29 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:162.21 g/mol
ADR:8,III
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
EINECS:231-729-4
UN:2582
:GHS05
:GHS07
Numéro CAS:7705-08-0
Formule:FeCl₃
Numéro MDL:MFCD00011005