Fer (III) chlorure (10% Fe) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7705-08-0
:
Formule:FeCl₃
Numéro MDL:MFCD00011005
:162.21 g/mol
EINECS:231-729-4
UN:2582
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Frequently Bought Together