Ammonium thiocyanate 12% en solution aqueuse pour analyses
Supplier: Bernd Kraft
Certificates
About this item
CAS Number:1762-95-4
:
Formula:NH₄SCN
MDL Number:MFCD00011428
:76.12 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:217-175-6
Frequently Bought Together