Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Glass bottle, 500 mL
Catalog # WAKO206-15035
Marketsource
Supplier: Wako
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Catalog # WAKO206-15035
Supplier: Wako
Marketsource
CAS Number: 75-59-2
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:75-59-2
- Formula:C₄H₁₃NO
- MDL Number:MFCD00008280
- Molecular Weight:91.15 g/mol
- Boiling Pt:110 °C (1013 hPa)
- Density:1,02 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:200-882-9
- UN:1835
- ADR:8,II
- :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL