Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue MOLEM26136897
Toxique
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
N° de catalogue MOLEM26136897
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  75-59-2
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  75-59-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:75-59-2
  • Formule:C₄H₁₃NO
  • Numéro MDL:MFCD00008280
  • Poids moléculaire:91.15 g/mol
  • Point d'ébullition:110 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,02 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-882-9
  • UN:1835
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg