Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
5 L
Catalog # HONE17741.5000
Toxic
Corrosive
Supplier:   Honeywell Chemicals
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Catalog # HONE17741.5000
CAS Number:  75-59-2
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
5 L
CAS Number:  75-59-2
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
  • CAS Number:75-59-2
  • Formula:C₄H₁₃NO
  • MDL Number:MFCD00008280
  • Molecular Weight:91.15 g/mol
  • Boiling Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Density:1,02 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-882-9
  • UN:1835
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    5 L
Specifications