Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue 191773B
Toxique
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 191773B
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  75-59-2
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  75-59-2
Prix
99,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:75-59-2
  • Formule:C₄H₁₃NO
  • Numéro MDL:MFCD00008280
  • Poids moléculaire:91.15 g/mol
  • Point d'ébullition:110 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,02 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-882-9
  • UN:1835
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    24 - 26 %
  • Halide (as Cl):
    Max. 0.2 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
Spécifications