ContactUsLinkComponent
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Corrosif
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
N° de catalogue 153154D
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
N° de catalogue 153154D
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titre:
    Min. 85,0 %
  • Acides volatiles:
    Max. 0,0002 meq/g
  • Fe (Fer):
    Max. 10 ppm
  • Pb (Plomb):
    Max. 2 ppm
  • Transmittance (254 nm) (0,1 mol/l):
    Min. 80 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :98 g/mol
Point de fusion:28 °C
Densité:1,689 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
 :GHS05
Numéro CAS:7664-38-2
Formule:H₃PO₄
Numéro MDL:MFCD00011340