Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 30483.295
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specification Test Results
About this item
:
:548.22 g/mol
EINECS:240-827-6
:GHS07
CAS Number:16774-21-3
Formula:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MDL Number:MFCD00151121