ContactUsLinkComponent
Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
N° de catalogue ROTHX868.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
N° de catalogue ROTHX868.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :253.81 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-442-4
UN:3264
ADR:8,II
Numéro CAS:7553-56-2
Formule:I₂
Numéro MDL:MFCD00011355