ContactUsLinkComponent
Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Irritant
Health
Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 35089-1L
CAS Number:  
Irritant
Health
Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 35089-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en verre transparent, col étroit
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specification Test Results
About this item
 :
 :253.81 g/mol
Boiling Pt:>100 °C (1.013 hPa)
Density:1.260 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-442-4
ADR:8,II
 :GHS07
 :GHS08
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355