Iode solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 35634.K2
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Iode solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
N° de catalogue 35634.K2
Numéro CAS:  7553-56-2
Iode solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Iode solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  7553-56-2
Prix
74,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011355
  • Numéro CAS:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • Numéro MDL:MFCD00011355
  • Poids moléculaire:253.81 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3264
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Spécifications