Ammonium-fer (II) sulfate 0.12 mol/l (0.12 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
30884.291
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- Titer (20°C, at filling):0.1198 - 0.1202 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate
:
:284.05 g/mol
:Température ambiante
:233-151-8
:10045-89-3
:H₈FeN₂O₈S₂
:MFCD00051039