ContactUsLinkComponent
Ammonium-fer (II) sulfate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Ammonium-fer (II) sulfate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Catalog # KRAF01347.3000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
Ammonium-fer (II) sulfate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Catalog # KRAF01347.3000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate
 :
 :284.05 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:233-151-8
CAS Number:10045-89-3
Formula:H₈FeN₂O₈S₂
MDL Number:MFCD00051039