ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 37%
Acide chlorhydrique 37%
N° de catalogue VWRS84539.440
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
Acide chlorhydrique 37%
N° de catalogue VWRS84539.440
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    20 L
  • Seq:
    5302
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
 :
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324
Point de fusion:–30 °C
Densité:1.18 g/cm³ (20 °C)
ADR:8 II