ContactUsLinkComponent
Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
N° de catalogue 190464K
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
N° de catalogue 190464K
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.998 - 1.002 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
 :
 :110.98 g/mol
EINECS:233-140-8
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:10043-52-4
Formule:CaCl₂
Numéro MDL:MFCD00010903