
Baryum chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
N° de catalogue KRAF05911.3000
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:208.24 g/mol
Densité:1.034 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS07
Numéro CAS:10361-37-2
Formule:BaCl₂
Numéro MDL:MFCD00003445