ContactUsLinkComponent
Potassium thiocyanate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Potassium thiocyanate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Catalog # 35602.K2
CAS Number:  
Potassium thiocyanate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Catalog # 35602.K2
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: Potassium rhodanide
 :
 :97.18 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:206-370-1
CAS Number:333-20-0
Formula:KSCN
MDL Number:MFCD00011413