Sodium hydroxyde solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Flacon Plastique, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sodium hydroxyde solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
N° de catalogue 35629.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3266 MDL No.: MFCD00003548
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Densité:1,04 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:3266
- ADR:8,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotALFA35629.K2_TDS_EN
Spécification du produit
Thermo Scientific Stockroom Essentials
Documentation produit
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L