Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Irritant
Fournisseur:   REAGECON
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur:  REAGECON
Certificats
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:∼105 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,02 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 31,40 €
    31,40 €
    1 * 1 L
       31,40 €
  • 5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 89,50 €
    89,50 €
    1 * 5 L
       89,50 €