Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue REGES20201
Irritant
Fournisseur:   REAGECON
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
N° de catalogue REGES20201
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
51,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:∼105 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,02 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L