ContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Corrosif
Potassium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Catalog # MC310476.1000
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
Corrosif
Potassium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Catalog # MC310476.1000
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :56.11 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
Numéro CAS:1310-58-3
Formule:KOH
Numéro MDL:MFCD00003553