Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'éthanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
31303.291
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- NIST traceable:Confirmed
- Appearance:Clear colourless liquid
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
: Potash caustic, Caustic potash
:
:56.11 g/mol
:Température ambiante
:215-181-3
:2924
:3 (8),II
:GHS02
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553