Acide hydrobromique 47%
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue WAKO639-04655
Marketsource
Fournisseur: Wako
Acide hydrobromique 47%
N° de catalogue WAKO639-04655
Fournisseur: Wako
Marketsource
Numéro CAS: 10035-10-6
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen bromide
- Numéro CAS:10035-10-6
- Formule:HBr
- Numéro MDL:MFCD00011323
- Poids moléculaire:80.91 g/mol
- Densité:1,47 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-113-0
- UN:1788
- ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g