Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
N° de catalogue 191005X
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.01663 - 0.01670 mol/l
- Traçable selon NIST:Confirmé
Specification Test Results
About this item
:
:294.18 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367