ContactUsLinkComponent
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, AccuGENE®
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, AccuGENE®
N° de catalogue 733-1637
Fournisseur:  LONZA
Numéro CAS:  
undefined
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse, AccuGENE®
N° de catalogue 733-1637
Fournisseur:  LONZA
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
 :
 :288.38 g/mol
Densité:1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-788-1
Numéro CAS:151-21-3
Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Numéro MDL:MFCD00036175