Accessories for eutech DO 450
Zero oxygen solution, 0 % DO, 480 ml
Fournisseur: EUTECH
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Zero oxygen solution, 0 % DO, 480 ml