IPASEPT® 70, stérile
IPASEPT® 70, stérile, 6×Flacon vaporisateur de 1 l
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Alcool isopropylique Ph. Eur. 70% V/V avec eau purifiée Ph .Eur. 30% V/V, filtré à 0,2 μm.
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶
- Remplissage selon les BPF dans une salle propre ISO classe 7
- Certificat d'analyse disponible pour chaque lot
- Jet fin pour des applications précises ou jet large pour des zones plus grandes
Pour le nettoyage des surfaces par vaporisation, avec ou sans lingettes. Également pour le nettoyage des mains gantées avant l'entrée en salle propre. Idéale pour nettoyer l'entrée à des environnements contrôlés.
Biocide. Disinfectant.
Caution: Caution: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot94006_IPASEPT 70 0,2 µ_BSE_REV1 BSE_94006_IPASEPT 70 0,2 µ
BSE/TSE Certificates
94006_IPSASEPT 70 0,2 µ_DIOXIN_REV0 VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Additional Product Details
P20_VWRC94006.1016_SPEC_FR.pdf spec_VWRC94006.1016 spec_VWRC94006.1016_fr
Product specification
Spécifications
- Désignation:IPASEPT® 70, stérile
- Emballage:6×Flacon vaporisateur de 1 l