Acide oxalique 40 g/l en solution aqueuse
Catalog # KRAF14987.4000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2.500 mL
- Seq:2895
Specifications
About this item
:
:90.04 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-634-3
UN:3265
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573