ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
  7710.9010
 :  Avantor
 :  
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
  7710.9010
 :  Avantor
 :  
  • Cdt:
    10 L
  • Seq:
    5214
  • Appearance of solution:
    clear, colourless
  • Normality (N):
    5.9 - 6.1
 :
 :1.06 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-595-7
 :8,II
 :36.46 g/mol
 :1789
 :GHS07
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324