ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Corrosive
Irritant
Acide chlorhydrique 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Catalog # 4.80791.5000
CAS Number:  
Corrosive
Irritant
Acide chlorhydrique 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Catalog # 4.80791.5000
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    5 L
  • Seq:
    070
Specifications
About this item
 :
Density:1,06 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324