Acide acétique 80% ≥80%, TECHNICAL
20119.368
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:5 L
- Seq:5190
- Environmentally Preferable:
- Assay:78 - 82 %
- Density (20/4):1.068 - 1.070
: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
:
:60.05 g/mol
:200-580-7
:2790
:GHS05
:Température ambiante
:64-19-7
:H₃CCOOH
:MFCD00036152
:118
:17
:38,5
:8 II