ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.05 N
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.05 N
Catalog # 35646.K2
CAS Number:  
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.05 N
Catalog # 35646.K2
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
Density:1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
UN:1789
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324